Specifications
- Bezeichnung:Modulares Regal aus Edelstahl, Lattenboden
- Material:Edelstahl
- B×T×H:2475×600×1800 mm
- VE:1
Specifications
About this item
Modulare Regale aus Edelstahl mit Lamellenböden sind äußerst hygienisch, dicht und aus Edelstahl der Güteklasse 304 gefertigt.
- 600 kg Nutzlast pro Einheit
- Verstellbare Füße bei statischen Versionen
- Einheiten über 1500 mm verfügen über 3 Ständer (1 in der Mitte)
Jedes Regal wird mit vier Regalen geliefert, aber standardmäßig kann jede Einheit bis zu 10 Regale aufnehmen, sodass Sie ein für Ihre Lagerbedürfnisse geeignetes Regal finden.
Auflagepunkte alle 150 mm machen die Regalpositionen sehr flexibel. Sie können sogar eine Eckeinheit mit Haken (2 pro Regal) bauen, ohne dass Pfosten erforderlich sind. Einheiten über 1500 mm verfügen über 3 Pfosten (1 in der Mitte).
Die maximale Nutzlast pro Einheit beträgt 600 kg (225 kg mobil). Mit individueller Regalbelastung für unter 1000 mm Breite: 150 kg und über 1000 mm Breite: 100 kg.
Es wird mit nivellierenden Stellfüßen geliefert, um Unebenheiten im Arbeitsbereich auszugleichen. Rollen aus Edelstahl sind erhältlich, sie sind jedoch eher zum Bewegen der Regale zu Reinigungszwecken als zum Transportieren konzipiert.