AuftragsverfolgungKontakt
InfinityLab Well-Platten
384-Well-Platte, quadratische Wells, V-Form, Polypropylen, 22 mm, 190 µl
Katalognr. AGLSAG5043-9315
Anbieter:   AGILENT
InfinityLab Well-Platten
Katalognr. AGLSAG5043-9315
Anbieter:  AGILENT
InfinityLab Well-Platten
384-Well-Platte, quadratische Wells, V-Form, Polypropylen, 22 mm, 190 µl
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    384-Well-Platte, quadratische Wells, V-Form, Polypropylen, 22 mm
  • Wellvolumen:
    190 µl