AuftragsverfolgungKontakt
Dimetridazol
Dimetridazol
250 mg
Katalognr. ACSDSB32100.250MG
Reizend
Anbieter:   CPACHEM
Dimetridazol
Katalognr. ACSDSB32100.250MG
Anbieter:  CPACHEM
CAS Nummer:  551-92-8
Dimetridazol
250 mg
CAS Nummer:  551-92-8
Preis
SFr. 83.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole
  • CAS Nummer:551-92-8
  • Formel:C₅H₇N₃O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00047046
  • Molekulargewicht:141.13 g/mol
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:209-001-2
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    250 mg