Decoquinate
100 mg
Katalognr. ACSDSB50590.100MG
Anbieter: CPACHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Ethyl 6-Decyloxy-7-ethoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, Ethyl 6-(decyloxy)-7-ethoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, 6-Decyloxy-7-ethoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
- CAS Nummer:18507-89-6
- Formel:C₂₄H₃₅NO₅
- MDL-Nummer:MFCD00673686
- Molekulargewicht:417.55 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:242,..246 °C
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:242-389-1
Technische Daten
Technische Daten
- VE:100 mg