AuftragsverfolgungKontakt
Schwefelsäure TS | Avantor
Schwefelsäure TS
Schwefelsäure TS, 100 mL
Katalognr. CMPLJPH492
Schwefelsäure TS
Katalognr. CMPLJPH492
CAS Nummer:  
Schwefelsäure TS
Schwefelsäure TS, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Der Standard ist speziell für die Verwendung beim Testen japanischer Arzneibücher und Monographien vorgesehen. Diese Lösung wurde gemäß den Spezifikationen des japanischen Arzneibuchs unter Verwendung von Komponenten in Reagenzqualität und Wasser hergestellt, das die Anforderungen der japanischen Arzneibuchmonographie an gereinigtes Wasser erfüllt.
Zertifizierung: ISO 17034, 17025, 9001 zertifiziert.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Schwefelsäure TS
  • UN No.:
    2796
  • Cat. No.:
    CMPLJPH492
  • GHS-Signal:
    Gefahr
  • Shelf life:
    24 months
  • Shipping conditions:
    Lagerung unter normalen Laborbedingungen bei Temperaturen zwischen 15...25 °C