AuftragsverfolgungKontakt
Zerstäuberflaschen, PP
Zerstäuberflaschen, PP
850 ml, 242 mm, 115 mm
Katalognr. SEMA12050
Anbieter:   SEMADENI
Zerstäuberflaschen, PP
Katalognr. SEMA12050
Anbieter:  SEMADENI
Zerstäuberflaschen, PP
850 ml, 242 mm, 115 mm
Preis
SFr. 16.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aus PP.
  • Weiß
  • Wiederverwendbar
Sprüheinsatz mit stabilem, leichtgängigem Pumpauslöser und einstellbarer Sprühdüse, die von feinstem Nebel (Vernebelung) bis zu einem präzisen Flüssigkeitsstrahl reguliert werden kann.
Ideal zum Sprühen von Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln, insbesondere in schwer zugängliche Bereiche, sowie für Anwendungen in der Dünnschichtchromatographie.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    115 mm
  • Kapazität:
    850 ml
  • Höhe:
    242 mm