Flockungsanlage, JT-M6C
Catalog # WITGDH.WJT06020
Supplier: witeg Labortechnik
Specifications
- Rührpositionen:6
- Drehzahlbereich:20 - 300 rpm
- Bezeichnung:Flockungsanlage, 6-Positionen, Anzahl der Rührpunkte: 6
- Modell:JT-M6C
- Display:Digitale LCD mit Hintergrundbeleuchtung
- Gewicht:69 kg
- B×T×H:1000×310×535 mm
- VE:1
Specifications
About this item
- Ausflockungstests in Laboren zur Wasseraufbereitung
- Gerinnungsmittelchemie
Sicherheitsvorrichtung:
Timer 99 St. 59 Min. mit Signal bei Timerende
Fehlerstatus
Sperrmodus
Überlastungsschutz
Überhitzungsschutz
LED-Betriebsanzeige
Merkmale:
20 bis 300 U/min
6 Positionen
6 Lichtquellen
Programmierbare Funktionsprozesse (6Programme mit 10 Stufen)
Getriebemotor (Übersetzung: 10:1)
Digitales LCD zeigt U/Min, Leistungsbalkengrafik, Status und Programmierung
Speziell entwickelter Zahnriemen