Laborstuhl, mit Rollen, Isitec 2
Catalog # BIMO9608-2000SO272
Supplier: bimos
Specifications
- Bezeichnung:Drehstuhl, schwarz, Schaum, mit Permanentkontaktmechanik und Sitzwinkelverstellung
- Höhe:430 - 600 mm
- Seq:01
- Modell:Isitec 2
- Seat/back material:SoftTouch integral foam
- Rahmenfarbe/-oberfläche:Black
- Rahmenmaterial:Steel
- Fußform:Castors
- VE:1
Specifications
About this item
Große, ergonomisch geformte Rückenlehne zur Entlastung von Wirbelsäule und Muskulatur mit integrierter Lordosenstütze.
- Sitz und Rückenlehne bestehen aus versiegeltem SoftTouch-Integralschaum
- Dieses Material ist desinfizierbar und leicht zu reinigen
- Trotz des minimalistischen Ansatzes von Isitec Laboratorys ist es dennoch sehr gut ausgestattet und stellt somit eine attraktive Budgetlösung für Laboranwendungen dar
- Anstelle des robusten 5-Stern-Fußes aus Kunststoff kann es optional auch mit einem 5-Stern-Fuß aus Stahl geliefert werden
Funktionen:
Sitzhöhenverstellung
Rückenhöhenverstellung
Kontakt-Rückenlehne mit verstellbarer Sitzneigung