TASKI® Sani Calc W3b Sanitärgrundreiniger
Référence DIVY101108863
Fournisseur: Diversey
Spécifications
- Kapazität:5 L
- Bezeichnung:W3b 2×5 L Sanitärgrundreiniger - Entkalker, 198B×287L×309H mm
- Packung:Box
- VE:2 Bottle
- pH-Wert:2 pH
Spécifications
À propos de cet article
Kraftvoller Entkalker für die tägliche und periodische Reinigung und Entkalkung säurebeständiger Sanitäroberflächen.
- Basierend auf Phosphorsäure
- Integrierte Korrosionsinhibitoren
- Schnell wirkend
- Einzigartige, patentierte Geruchsneutralisierungstechnologie (ONT)
- Starke Kalklösekraft zur schnellen Entfernung hartnäckiger Kalkablagerungen
- Schonende Reinigung
- Hervorragend geeignet zur effizienten, umfassenden Kalkentfernung von Böden, Wänden und anderen sanitären Oberflächen
- Hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft
TASKI® Sani Calc wird entweder manuell oder mit einer Pumpe dosiert. Die richtige Dosierung spart Kosten und minimiert die Umweltbelastung.