Biopsy Punch
Biopsy Punch, steril, 6 mm
Katalognr. MEGRKAI601
Anbieter: MEGRO
Direkt zu
Product Details & Documents
Biopsie-Stanze für präzise Hautbiopsien mit minimalem Gewebetrauma.
- Gerippter Griff für sicheren Halt
- Aus speziell gehärtetem rostfreiem Stahl
Griff: Polypropylen
Packaging: Individuell verpackt.
Technische Daten
- Bezeichnung:Biopsy Punch, steril, 6 mm