Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Methyldocosanoat

Methyldocosanoat

Anbieter:   MATREYA
Methyldocosanoat
Anbieter:  MATREYA
Zertifikate

1 Varianten

Product Details & Documents
Synonyme:  Methyl behenate, Docosanoic acid methyl ester, Behenic acid methyl ester
  • CAS Nummer:929-77-1
  • Formel:C₂₃H₄₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00009347
  • Molekulargewicht:354.62 g/mol
  • EINECS:213-207-8
Product Family Options

Produktinformationen

  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glasflasche für Feststoffe
    500 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg

  • Glasflasche für Feststoffe
    500 mg
    Artikel gestrichen