ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, Aroclor 1221 (PCB-Mischung, 21% chloriert) 1.000 µg/ml in Cyclohexan
Katalognr. EHERYA20122100CY
Anbieter:  EHRENSTORFER
CAS-Nummer:  
Organischer Referenzstandard, Aroclor 1221 (PCB-Mischung, 21% chloriert) 1.000 µg/ml in Cyclohexan
Katalognr. EHERYA20122100CY
Anbieter:  EHRENSTORFER
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 mL
  • Bezeichnung:
    Aroclor 1221 (PCB-Mischung, 21% chloriert) 1.000 µg/ml in Cyclohexan