ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, Aroclor 1016 (PCB-Mischung, 42% chloriert) 10 µg/ml in Cyclohexan
Organischer Referenzstandard, Aroclor 1016 (PCB-Mischung, 42% chloriert) 10 µg/ml in Cyclohexan
Catalog # EHERL20101600CY
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Organischer Referenzstandard, Aroclor 1016 (PCB-Mischung, 42% chloriert) 10 µg/ml in Cyclohexan
Catalog # EHERL20101600CY
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    10 mL
  • Bezeichnung:
    Aroclor 1016 (PCB-Mischung, 42% chloriert) 10 µg/ml in Cyclohexan