1,1-Dimethoxy-3-nitropropan
Glasflasche, 1 ml
: Merck
- :72447-81-5
- :C₅H₁₁NO₄
- :149.15 g/mol
- :1,12 g/cm³ (20 °C)
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
- :Density: 1.12 g/cm³ (20 °C)
- Solubility:(20 °C) insoluble
- Molar Mass:149.14 g/mol
- Boiling Point:96 °C (20 hPa)
- Flash Point:90 °C
- Density:1.12 g/cm3 (20 °C)
- Synonyms:3-Nitropropionaldehyde dimethyl acetal
- Hill Formula:C5H11NO4
- Chemical Formula:O2N-CH2-CH2-CH(OCH3)2
- Packung:Glasflasche
- VE:1 ml