AuftragsverfolgungKontakt
1,1-Dimethoxy-3-nitropropan
Glasflasche, 1 ml
  8.14137.0001
 :   Merck
1,1-Dimethoxy-3-nitropropan
  8.14137.0001
 :  Merck
 :  72447-81-5
1,1-Dimethoxy-3-nitropropan
Glasflasche, 1 ml
 :  72447-81-5
1 * 1 mL
  •  :72447-81-5
  •  :C₅H₁₁NO₄
  •  :149.15 g/mol
  •  :1,12 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
  •  :Density: 1.12 g/cm³ (20 °C)
  • Solubility:
    (20 °C) insoluble
  • Molar Mass:
    149.14 g/mol
  • Boiling Point:
    96 °C (20 hPa)
  • Flash Point:
    90 °C
  • Density:
    1.12 g/cm3 (20 °C)
  • Synonyms:
    3-Nitropropionaldehyde dimethyl acetal
  • Hill Formula:
    C5H11NO4
  • Chemical Formula:
    O2N-CH2-CH2-CH(OCH3)2
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 ml