- Vergrößerung:3 - 15× (Objectives to be added)
- Modell:Mantis Pixo SMP201
- Bezeichnung:Mantis PIXO mit Universalständer Verso und Erweiterung, enthält MPH001, MTB200, MTB201, MTA360, MTA330, ohne Linse
- B×T×H:218×(825-945)×(482-710) mm
- Kamera:5,04 MP,48 FPS, SuperSpeed USB 3.0, colour
- Software:ViCapture
- Gewicht:11 kg
- Beleuchtung:LED incident: Brightness 21 k lux color T° 5500K
- VE:1
Kompaktes ergonomisches Stereomikroskop Mantis Pixo mit integrierter Digitalkamera. Einfache Verwendung mit austauschbaren Objektiven. Flexibler Gelenkarm. Vergrößerung von 3- bis 15-fach (Objektive müssen hinzugefügt werden).
- Hochwertiges optisches Stereobild
- Ergonomische Arbeitsposition
- Großer Arbeitsabstand
- Integrierte hochauflösende Kamera
- Video- und Bildaufnahme
- Anmerkungen auf dem Bildschirm
- Drei-Linsen-Mehrbildrevolver
- Dynamische 3D-Beleuchtung
- Weiß-/UV-Beleuchtungsoption
Okularloses Design. Die okularlose Mantis-Technologie projiziert ein großes, hochwertiges 3D-Bild direkt auf Ihr Auge, wodurch es leichter zu sehen und angenehmer zu betrachten ist als ein binokulares Stereomikroskop. Die Klarheit des 3D-Bildes unterstützt eine verbesserte Hand-Auge-Koordination, wodurch die Objektmanipulation mit Werkzeugen genauer, schneller und effizienter wird. Sie können sogar eine Korrektur- oder Schutzbrille tragen, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird.
Kompatible Objektive: 3×, 4×, 6×, 8×, 10×, 15×, 6× SLWD, 8× SLWD