Technische Daten
- Vergrößerung:3 - 15× (Objectives to be added)
- Modell:Mantis Ergo SMR212
- Bezeichnung:Mantis ERGO mit Stabila-Ständer und Durchlichtbeleuchtung, inkl. MEH001, MTB210, MTB212, MTA360, MTA330, ohne Objektiv
- B×T×H:290×422×(513-663) mm
- Gewicht:11 kg
- Beleuchtung:LED Auflicht: Helligkeit 21 k lux Farb T° 5500K
LED Durchlicht: Helligkeit 36 k lux Farb T° 4800K - VE:1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Kompaktes ergonomisches Stereomikroskop Mantis Ergo. Einfache Verwendung mit austauschbaren Objektiven. Tischstativ mit integrierter Objekttischbeleuchtung. Vergrößerung von 3- bis 15-fach (Objektive müssen hinzugefügt werden).
- Hochwertiges optisches Stereobild
- Ergonomische Arbeitsposition
- Großer Arbeitsabstand
- Drei-Linsen-Mehrbildrevolver
- Dynamische 3D-Beleuchtung
- Weiß-/UV-Beleuchtungsoption
Okularloses Design. Die okularlose Mantis-Technologie projiziert ein großes, hochwertiges 3D-Bild direkt auf Ihr Auge, wodurch es leichter zu sehen und angenehmer zu betrachten ist als ein binokulares Stereomikroskop. Die Klarheit des 3D-Bildes unterstützt eine verbesserte Hand-Auge-Koordination, wodurch die Objektmanipulation mit Werkzeugen genauer, schneller und effizienter wird. Sie können sogar eine Korrektur- oder Schutzbrille tragen, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird.
Kompatible Objektive: 3×, 4×, 6×, 8×, 10×, 15×, 6× SLWD, 8× SLWD.