Ergonomisches okularloses Stereomikroskop mit Verso-Gelenkarm, Mantis Iota
Catalog # VISISMI201
Supplier: VISION ENGINEERING
New Product
Specifications
- Vergrößerung:3 - 8× (Objectives to be added)
- Modell:Mantis IOTA SMI201
- Bezeichnung:Mantis IOTA mit Universalstativ Verso und Erweiterung, enthält MIH001, MTB200, MTB201, MTA360, MTA330, ohne Objektiv
- Environmentally Preferable:
- B×T×H:196×(840-960)×(416-639) mm
- Gewicht:10 kg
- Beleuchtung:LED incident: Brightness 26 k lux color T° 5500K
- VE:1
Specifications
About this item
Kompaktes, ergonomisches Stereomikroskop Mantis Iota. Einfache Verwendung mit austauschbaren Objektiven. Flexibler Gelenkarm. Vergrößerung von 3- bis 8-fach (Objektive müssen hinzugefügt werden).
- Hochwertiges optisches Stereobild
- Ergonomische Arbeitsposition
- Großer Arbeitsabstand
- Auswechselbare Objektive
- Synchronisierte LED-Beleuchtung
Okularloses Design. Die okularlose Mantis-Technologie projiziert ein großes, hochwertiges 3D-Bild direkt auf Ihr Auge, wodurch es leichter zu sehen und angenehmer zu betrachten ist als ein binokulares Stereomikroskop. Die Klarheit des 3D-Bildes unterstützt eine verbesserte Hand-Auge-Koordination, wodurch die Objektmanipulation mit Werkzeugen genauer, schneller und effizienter wird. Sie können sogar eine Korrektur- oder Schutzbrille tragen, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird.
Kompatible Objektive: 3×, 4×, 6×, 8×
Certifications: CE, ISO 9001.
Ordering information: Erfordert mindestens ein Objektiv zur Auswahl in der Zubehörliste.
Delivery: Lieferung mit Benutzerhandbuch und internationalem Netzteil.