AuftragsverfolgungKontakt
Edelstahltablett
Edelstahltablett
Tiefes Tablett, Edelstahl 316L, 535×330×95 mm
Catalog # SAMPA236-500
Supplier:   Sampling Systems
Edelstahltablett
Catalog # SAMPA236-500
Supplier:  Sampling Systems
Edelstahltablett
Edelstahltablett
Tiefes Tablett, Edelstahl 316L, 535×330×95 mm
Price
207.00 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Entwickelt für den anspruchsvollen Einsatz in pharmazeutischen, chemischen und Lebensmittelbetrieben.
  • Aus hochwertigem 316L-Edelstahl gefertigt
  • Spiegelpoliertes Finish und abgerundete Ecken für einfache Reinigung
  • Ab Lager verfügbar
  • Schnell lieferbar
Tabletts aus 316L-Edelstahl eignen sich perfekt für den intensiven Einsatz in einer Reihe von Branchen, einschließlich Lebensmittel und Pharmazeutika. Designmerkmale gemäß den GMP-Richtlinien stellen sicher, dass sie sowohl einfach zu verwenden als auch zu reinigen sind.
Specifications
  • Bezeichnung:
    Tiefes Tablett
  • Material:
    Edelstahl 316L
  • B×T×H:
    535×330×95 mm