Ultra-Klebeband
Ultra-Klebeband, Weiß, 50 m, 95 mm
Katalognr. SAMP8224A-95
Anbieter: Sampling Systems
Direkt zu
Product Details & Documents
Ultra-Klebeband ist eine innovative Lösung für viele Anwendungen.
- Kann leicht beschriftet werden
- Ab Lager verfügbar
- Schnell lieferbar
Ultra-Klebeband bietet eine Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten, darunter Anwendungen in Lagern, Produktionsanlagen und Laboren. Es ist ideal zum Verschließen von Säcken und Beuteln nach der Probenentnahme und -abgabe. Das Band ist außerdem mit einer Folie beschichtet, um dem Etikett zusätzliche Festigkeit zu verleihen.
Technische Daten
- Breite:95 mm
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Ultra-Klebeband
- Länge:50 m