Mikrospatel
Mikrospatel, 173 mm, 40 mm, 12 mm
Katalognr. SAMPA106-20
Anbieter: Sampling Systems
Direkt zu
Product Details & Documents
Entwickelt für die Messung und Probenahme kleiner Pulvermengen.
- Ideal für Oberflächenprobenentnahme und Ausgeben kleiner Mengen
- Spaltenfrei und leicht zu reinigen
- Ab Lager verfügbar
- Schnell lieferbar
Hochwertige Mikrospatel eignen sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen, wie z. B. zum Messen, Probenahme oder -ausgabe kleiner Mengen Pulver, Granulate und Cremes. Sie sind spaltfrei und daher leicht zu reinigen.
Technische Daten
- Bezeichnung:Mikrospatel
- Länge:173 mm
- Klingenbreite:12 mm
- Spitzenlänge:40 mm