AuftragsverfolgungKontakt
MicroThief Pulversammler
MicroThief Pulversammler
Anbieter:   Sampling Systems
MicroThief Pulversammler
Anbieter:  Sampling Systems
Zertifikate
MicroThief Pulversammler
MicroThief Pulversammler
2 Varianten
Product Details & Documents
Der MicroThief-Pulverprobenehmer ist für die Probenentnahme von sehr kleinen Volumina frei fließender Pulver konzipiert.
  • Perfekt für die Probenentnahme von sehr kleinen Volumina
  • Ideal für die Probenentnahme von Einzeldosen
  • Geeignet für frei fließende Pulver und Granulate
  • Schnell lieferbar
  • Ab Lager verfügbar
Der MicroThief ist ideal für die Entnahme von Proben sehr kleiner Volumina frei fließender Pulver und Granulate. Der Probenehmer ist in verschiedenen Längen erhältlich, sodass Punktproben aus unterschiedlichen Tiefen entnommen werden können. Der MicroThief besteht aus chemikalienbeständigem 316L-Edelstahl, der eine hervorragende chemische Beständigkeit aufweist.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Material
    Länge
    Volumen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MicroThief Pulverprobenehmer
    Edelstahl 316L
    350 mm
    0.01 - 0.10 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’480.00
    SFr. 1’480.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’480.00
  • MicroThief Pulverprobenehmer
    Edelstahl 316L
    500 mm
    0.01 - 0.10 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’580.00
    SFr. 1’580.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’580.00