Schnellclip
Schnellclip, Polyamid, 220 mm, Weiß
Katalognr. SAMP8219A-220
Anbieter: Sampling Systems
Direkt zu
Product Details & Documents
Schnellclip ermöglicht umgehende Beutelversiegelung.
- Sorgen für einen sofortigen pulver- und wasserdichten Verschluss von Beuteln
Quick-Clips können immer wieder verwendet werden und bieten eine praktische und kostengünstige Lösung zum Verschließen verschiedener Beutelarten.
Technische Daten
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Schnellclip
- Länge:220 mm
- Material:Polyamid