Natriumchlorid
1 L
Katalognr. ACSDZ15081092.1L
Anbieter: CPACHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
- CAS Nummer:7647-14-5
- Formel:NaCl
- MDL-Nummer:MFCD00003477
- Molekulargewicht:58.44 g/mol
- Siedepunkt:100 °C
- Dichte:1 g/cm³
Technische Daten
Technische Daten
- VE:1 L