Hydrochinon
10 Tab.
Katalognr. HT1014-10TAB
Anbieter: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Direkt zu
Product Details & Documents
Intended for use in the Silver Stain (Steiner-Steiner) kit. Hydroquinone, 0.5 g each, with excipients.
Synonyme: 1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
- CAS Nummer:123-31-9
- Formel:C₆H₄(OH)₂
- MDL-Nummer:MFCD00002339
- Molekulargewicht:110.11 g/mol
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ500
- Blitz Pt:165 °C (geschlossener Tiegel)
- Lagertemperatur:Kühlschrank
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance (Colour):White to Off White
- Appearance (Form)
Intact:Round Tablet - Performance:Conforms
- Expiration Date Period:24 months
Technische Daten
- VE:10 Tab.