Tris-Hydrochlorid
Verwendung von Tetraethylammonium (TEA) und Tris-Beladung zur Blockierung von TRPM7-Kanälen in intakten Zellen.: Diese Studie beleuchtet die Anwendung von TRIS-Hydrochlorid zur Blockierung von TRPM7-Kanälen, was für die Zellsignalisierung und Ionenkanalregulierung in der pharmakologischen Forschung von Bedeutung ist (Holderby & Kozak, 2024).
- Assay: ≥99%
- pKa (25 °C) 8,1
Untersuchung des Einflusses von Lösungsmitteltyp und pH-Wert auf die Proteinadsorption auf Silica-Oberflächen durch Evaneszentwellen-Cavity-Ring-Down-Spektroskopie.: Diese Studie verwendet TRIS-Hydrochlorid, um Protein-Silica-Interaktionen zu untersuchen und Einblicke in Oberflächenchemie und biomolekulare Adsorptionsprozesse zu erhalten (Alnaanah & Mendes, 2024).
Die pH-Werte aller Puffer sind temperatur- und konzentrationsabhängig. Bei Tris-Puffern steigt der pH-Wert um etwa 0,03 Einheiten pro °C Temperaturabfall und sinkt um 0,03 bis 0,05 Einheiten pro zehnfacher Verdünnung. Verwenden Sie für präzise Anwendungen ein sorgfältig kalibriertes pH-Meter mit einer Glas-/Kalomel-Kombinationselektrode.
: Nur für Labor- und Fertigungszwecke bestimmt. Nicht zur Verwendung mit Medikamenten, Nahrung oder im Haushalt.
- VE:500 g
- Bezeichnung:TRIS-Hydrochlorid
- pH-Wert:7 - 9
- Cat. No.:9310-500GM
- CAS Nr.:1185-53-1
- Farbe:Weiß
- Molekulargewicht:157.60
- Form:Kristalline Pulvernadeln
- Transporttemperatur:Ambient
- MDL No.:MFCD00012590
- Lagerbedingungen:Gefrieren
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100