Assistent® Bürste mit Nylonborsten
Nylon, 8 mm, Edelstahl, 250 mm
HECH91120000258
Bürste mit Nylonborsten für die Verwendung mit Laborglaswaren.
- Schwarze, geklebte Kappe
- Edelstahlgriff
- Borstenmaterial:Nylon
- Bürstenkopf Ø:8 mm
- Stiel-/Griff-Material:Edelstahl
- Gesamtlänge:250 mm