ContactUsLinkComponent
Anti-RACGAP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalognr. PRSI19-569
Anbieter:  ProSci Inc.
Anti-RACGAP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalognr. PRSI19-569
Anbieter:  ProSci Inc.
Technische Daten
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Name:
    Rac GTPase activating protein 1
  • Antigen-Symbol:
    RACGAP1
  • Klonalität:
    Polyklonal
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Wirt:
    Rabbit
  • ImmunFluoreszenz:
    Yes
  • Isotyp:
    IgG
  • Western blot:
    Yes
  • Form:
    Liquid
  • Gen-ID:
    29127
  • Antigen-Synonyme:
    RACGAP1|MgcRacGAP|HsCYK-4|ID-GAP|CYK4
  • Lagerungspuffer:
    PBS with 0,02% sodium azide, 50% glycerol, pH 7,3.
  • Lagertemperatur:
    Store at −20...+730 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Konzentration:
    Batch dependent
  • Transporttemperatur:
    20
  • Immunogen:
    Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 353-632 of human RACGAP1 (NP_001119576.1).
  • Reinigung:
    Affinity purification
  • Packung:
    Vial
  • VE:
    50 µl
Technische Daten
Über diesen Artikel
Type: Primary
Antigen: RACGAP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat