ContactUsLinkComponent
Anti-USH1C Rabbit Polyclonal Antibody
Katalognr. PRSI19-353
Anbieter:  ProSci Inc.
Anti-USH1C Rabbit Polyclonal Antibody
Katalognr. PRSI19-353
Anbieter:  ProSci Inc.
Technische Daten
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Name:
    Usher syndrome 1C
  • Antigen-Symbol:
    USH1C
  • Klonalität:
    Polyklonal
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Wirt:
    Rabbit
  • ImmunoChemie:
    Yes
  • Isotyp:
    IgG
  • Reaktivität:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Form:
    Liquid
  • Gen-ID:
    564412
  • Antigen-Synonyme:
    harmonin pseudogene|zgc:136806|Usher syndrome 1C (autosomal recessive|severe)|harmonin
  • Lagerungspuffer:
    PBS with 0,02% sodium azide, 50% glycerol, pH 7,3.
  • Lagertemperatur:
    Store at −20...+730 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Konzentration:
    Batch dependent
  • Transporttemperatur:
    20
  • Immunogen:
    Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-100 of zebrafish USH1C (NP_001035018.1).
  • Reinigung:
    Affinity purification
  • Packung:
    Vial
  • VE:
    50 µl
Technische Daten
Über diesen Artikel
Type: Primary
Antigen: USH1C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat