ContactUsLinkComponent
Anti-TRIM63 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalognr. PRSI18-941
Anbieter:  ProSci Inc.
Anti-TRIM63 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalognr. PRSI18-941
Anbieter:  ProSci Inc.
Technische Daten
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Name:
    Tripartite motif containing 63, E3 ubiquitin protein ligase
  • Antigen-Symbol:
    TRIM63
  • Klonalität:
    Polyklonal
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Wirt:
    Rabbit
  • ImmunoChemie:
    Yes
  • ImmunFluoreszenz:
    Yes
  • Isotyp:
    IgG
  • Reaktivität:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Form:
    Liquid
  • Gen-ID:
    84676
  • Antigen-Synonyme:
    muscle specific ring finger protein 2|MURF1|IRF|FLJ32380|SMRZ|RNF28|iris ring finger protein|striated muscle RING zinc finger protein|MURF2|MURF-1|ring finger protein 28
  • Lagerungspuffer:
    PBS with 0,02% sodium azide, 50% glycerol, pH 7,3.
  • Lagertemperatur:
    Store at −20...+730 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Konzentration:
    Batch dependent
  • Transporttemperatur:
    20
  • Immunogen:
    A synthetic peptide of human TRIM63.
  • Reinigung:
    Affinity purification
  • Packung:
    Vial
  • VE:
    50 µl
Technische Daten
Über diesen Artikel
Type: Primary
Antigen: TRIM63
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat