Warnschutz MeshAir Weste mit zwei Reflexstreifen
: Portwest
Bleiben Sie sichtbar und kühl in unserer Mesh Weste.
- Kühlendes Mesh Gewebe
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Klettverschluß für einfaches Verschliessen
- Großzügige Passform für Tragekomfort
Das MeshAir-Material bietet hervorragende Atmungsaktivität und sorgt für einen kühlen und angenehmen Tragekomfort.
Empfohlen für den Einsatz in Umgebungen, in denen gut sichtbare und reflektierende Kleidung erforderlich ist. Gelbes Finish.
: EN ISO 20471 Klasse 2. RIS 3279 TOM Ausgabe 2 (nur Orange). CE-zertifiziert.
- Catalog No:
- PRTWC374YER4X/5X
- PRTWC374YERS/M
- PRTWC374YERL/XL
- PRTWC374YERXX/3X
- Anwendungsbereich Outfit:
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Riskobereich:
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- Geschlecht:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Arm- oder Beinlänge:
- Kurz
- Kurz
- Kurz
- Kurz
- Verschlussart:
- Klettverschluss / Velcro®
- Klettverschluss / Velcro®
- Klettverschluss / Velcro®
- Klettverschluss / Velcro®
- Stoff:
- MeshAir Hi-Vis: 100% polyester mesh
- MeshAir Hi-Vis: 100% polyester mesh
- MeshAir Hi-Vis: 100% polyester mesh
- MeshAir Hi-Vis: 100% polyester mesh
- Gewicht:
- 0,24 g/m²
- 0,18 g/m²
- 0,18 g/m²
- 0,18 g/m²
Frequently Bought Together