Hermetische Box, PP
MULC1368
- Kapazität:4,5 L
- Farbe:Durchscheinend
- Material:PP
- B×T×H:265×162×150 mm
- Environmentally Preferable:
- VE:12
Dieser luftdichte Behälter ist zertifiziert BPA-frei und eignet sich ideal für den Transport und die sichere Lagerung von Produkten, egal ob flüssig oder fest.
- Hergestellt aus durchscheinendem Polypropylen
- BPA-frei
- Mikrowellen- und spülmaschinenfest
- Lebensmittelecht
- Temperaturbeständig (−25 bis +100 °C)
Diese Polypropylen-Box mit luftdichtem Deckel eignet sich ideal für den Transport und die Lagerung verschiedener Produkte. Der Deckel verfügt über Kanten, die ein sicheres Stapeln ermöglichen. Die Box ist stoß-, chemikalien- und temperaturbeständig von −25 bis +100 °C.