Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Enzyme
Bovine trypsin (from pancreas)
Bovine trypsin (from pancreas)
CHMCAB1823
:
Chemicon
:
Bovine trypsin (from pancreas)
CHMCAB1823
:
Chemicon
:
VE:
25 mg
CAS Nr.:
9002-07-7
Ursprung:
Pancreas
Spezies:
Bovine
Lagerbedingungen:
Refrigerator
MDL No.:
MFCD00082094
Enzymname:
Trypsin