Trypsin
Anbieter: EUROCLONE
Über diesen Artikel
3 Varianten
Product Details & Documents
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
Technische Daten
- Catalog No:
- EURLEMR308001
- EURLEMR308005
- EURLEMR308500
- Enzymname:
- Trypsin
- Trypsin
- Trypsin
- MDL No.:
- MFCD00082094
- MFCD00082094
- MFCD00082094
- CAS Nr.:
- 9002-07-7
- 9002-07-7
- 9002-07-7
- Lagerbedingungen:
- Refrigerator
- Refrigerator
- Refrigerator
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVEVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.EURLEMR308001EnzymnameTrypsinMDL No.MFCD00082094CAS Nr.9002-07-7LagerbedingungenRefrigerator - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.EURLEMR308005EnzymnameTrypsinMDL No.MFCD00082094CAS Nr.9002-07-7LagerbedingungenRefrigerator - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.EURLEMR308500EnzymnameTrypsinMDL No.MFCD00082094CAS Nr.9002-07-7LagerbedingungenRefrigerator
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



