ContactUsLinkComponent
Quecksilber(II)nitrat 0.01 M Hg(NO3)2 (0.02N) ≥99,5% volumetrische Lösung, zur Bestimmung von Chlor, Fluka™
Quecksilber(II)nitrat 0.01 M Hg(NO3)2 (0.02N) ≥99,5% volumetrische Lösung, zur Bestimmung von Chlor, Fluka™
Catalog # 34291-1L
CAS Number:  
Quecksilber(II)nitrat 0.01 M Hg(NO3)2 (0.02N) ≥99,5% volumetrische Lösung, zur Bestimmung von Chlor, Fluka™
Catalog # 34291-1L
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche, enge Öffnung
  • VE:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Environmentally Preferable:
Specifications
Specification Test Results
  • Factor:
    0.995 - 1.005
Specification Test Results
About this item
Synonyms: Mercury dinitrate, Mercuric nitrate
 :
 :324.60 g/mol
Density:1.005 g/cm³
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:233-152-3
ADR:6.1,II
 :GHS07
 :GHS08
CAS Number:10045-94-0
Formula:HgN₂O₆
MDL Number:MFCD00011038