ContactUsLinkComponent
Phenolphthalein 0,5% in wässriger Lösung
Phenolphthalein 0,5% in wässriger Lösung
Catalog # HACH16253
Supplier:  Hach
CAS Number:  
undefined
Phenolphthalein 0,5% in wässriger Lösung
Catalog # HACH16253
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :318.33 g/mol
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:201-004-7
CAS Number:77-09-8
Formula:C₂₀H₁₄O₄
MDL Number:MFCD00005913