Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Phenolphthalein
Phenolphthalein 0,5% in wässriger Lösung
Phenolphthalein 0,5% in wässriger Lösung
HACH16232
:
Hach
:
Phenolphthalein 0,5% in wässriger Lösung
HACH16232
:
Hach
:
Packung:
Glasflasche
VE:
100 mL
Seq:
2440
:
:
318.33 g/mol
:
Raumtemperatur
:
201-004-7
:
77-09-8
:
C₂₀H₁₄O₄
:
MFCD00005913