ContactUsLinkComponent
Phenolphthalein 0,1% in wässriger Lösung
Katalognr. HACH189736
Anbieter:  Hach
CAS-Nummer:  
undefined
Phenolphthalein 0,1% in wässriger Lösung
Katalognr. HACH189736
Anbieter:  Hach
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    15 mL
  • Seq:
    2295
Technische Daten
Über diesen Artikel
 :
 :318.33 g/mol
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:201-004-7
CAS-Nummer:77-09-8
Formel:C₂₀H₁₄O₄
MDL-Nummer:MFCD00005913