ContactUsLinkComponent
Kaliumchromat 5% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1069201
Kaliumchromat 5% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1069201
Catalog # 87899.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Kaliumchromat 5% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1069201
Catalog # 87899.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :194.19 g/mol
EINECS:232-140-5
UN:3082
ADR:9,III
 :GHS08
 :GHS09
CAS Number:7789-00-6
Formula:K₂CrO₄
MDL Number:MFCD00011368