ContactUsLinkComponent
Pestizid- Referenzstandard, Diazinon 10 µg/ml in Acetonitril
Pestizid- Referenzstandard, Diazinon 10 µg/ml in Acetonitril
  EHERL12210000AL
 :  
Pestizid- Referenzstandard, Diazinon 10 µg/ml in Acetonitril
  EHERL12210000AL
 :  
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    10 mL
  • CAS Nr.:
    333-41-5
  • Bezeichnung:
    Diazinon 10 µg/ml in Acetonitril
  • Formel:
    C₁₂H₂₁N₂O₃PS
  • Bezeichnung:
    Diazinon