ContactUsLinkComponent
Reizend
Umfeld
Eriochromschwarz T 1% in Natriumchlorid Reag. Ph. Eur. 1056801
Catalog # 87873.180
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
undefined
Reizend
Umfeld
Eriochromschwarz T 1% in Natriumchlorid Reag. Ph. Eur. 1056801
Catalog # 87873.180
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    100 g
  • Seq:
    3401
Technische Daten
Über diesen Artikel
 :
ADR:9,III
 :461.39 g/mol
EINECS:217-250-3
UN:3077
 :GHS07
 :GHS09
Lagertemperatur:Raumtemperatur
CAS-Nummer:1787-61-7
Formel:C₂₀H₁₂N₃NaO₇S
MDL-Nummer:MFCD00003935