Herbizid-Referenzstandard, Chlortoluron (3-(3-Chlor-p-tolyl)-1,1-dimethylharnstoff) 100 µg/ml in Acetonitril
EHERXA11530000AL
:
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:15545-48-9
- Bezeichnung:Chlorotoluron (3-(3-Chloro-p-tolyl)-1,1-dimethylurea) 100 µg/ml in acetonitrile
- Environmentally Preferable:
- Formel:C₁₀H₁₃ClN₂O
- Bezeichnung:Chlorotoluron (3-(3-Chloro-p-tolyl)-1,1-dimethylurea)