Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Sapintoxin D (high purity)
Sapintoxin D (high purity) ≥98% (durch HPLC)
Sapintoxin D (high purity) ≥98% (durch HPLC)
Sapintoxin D (high purity) ≥98% (durch HPLC)
ENZOALX445047M005
:
Enzo Life Sciences
:
Sapintoxin D (high purity) ≥98% (durch HPLC)
ENZOALX445047M005
:
Enzo Life Sciences
:
VE:
5 mg
Seq:
2210
Purity (HPLC):
≥98%
:
:
539.6 g/mol
:
Gefrierschrank
:
3462
:
6.1,I
:
GHS06
:
GHS07
:
GHS08
:
80998-07-8
:
C₃₀H₃₇NO₈