Colchicin
Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. ENZOALX380033G001
Anbieter: Enzo Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
- CAS Nummer:64-86-8
- Formel:C₂₂H₂₅NO₆
- MDL-Nummer:MFCD00078484
- Molekulargewicht:399.44 g/mol
- Merck-Index:12,02536
- Schmelzender Platingehalt:154…156 °C
- Dichte:1,32 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-598-5
- UN:1544
- ADR:6.1,I
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 g