AuftragsverfolgungKontakt
TAPI-0 ≥99%
TAPI-0 ≥99%
1 mg
Katalognr. ENZOBMLPI1330001
Anbieter:   Enzo Life Sciences
TAPI-0 ≥99%
Katalognr. ENZOBMLPI1330001
Anbieter:  Enzo Life Sciences
CAS Nummer:  143457-40-3
TAPI-0 ≥99%
TAPI-0 ≥99%
1 mg
CAS Nummer:  143457-40-3
Preis
SFr. 447.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mg
Product Details & Documents
Inhibitor of TNF-alpha processing
Inhibitor of TNFalpha processing. Inhibits TACE and MMPs in vitro.
  • CAS Nummer:143457-40-3
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 mg
Technische Daten