ContactUsLinkComponent
4-Phenylchalcone oxide (synthetisch) ≥98% (durch HPLC)
Katalognr. ENZOBMLEI1080100
Anbieter:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS-Nummer:  
undefined
4-Phenylchalcone oxide (synthetisch) ≥98% (durch HPLC)
Katalognr. ENZOBMLEI1080100
Anbieter:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • VE:
    100 mg
  • Seq:
    2440
Technische Daten
Über diesen Artikel
 :
 :300.357 g/mol
Lagertemperatur:Gefrierschrank
CAS-Nummer:82389-34-2
Formel:C₂₁H₁₆O₂
MDL-Nummer:MFCD00211155