AuftragsverfolgungKontakt
Lid for Cans, PP | Avantor
Lid for Cans, PP
Cap for can, 65×80 mm, 6,9 g, 11,9 mm height, Cans, 255 ml, 65, PP, Weiß
Katalognr. RIXI8-4100-65
Lid for Cans, PP
Katalognr. RIXI8-4100-65
Lid for Cans, PP
Cap for can, 65×80 mm, 6,9 g, 11,9 mm height, Cans, 255 ml, 65, PP, Weiß
Preis
SFr. 21.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 30 ST
Product Details & Documents
Screw lids made of white coloured plastic PP.
  • Opening thread 65 mm
  • Without foam insert
  • Complete emptying possible
Suitable for cylindrical wide-neck containers.
Technische Daten
  • Für:
    Cans, 255 ml
  • Gewinde:
    65
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Cap for can, 65×80 mm, 6,9 g, 11,9 mm height
  • Material:
    PP