AuftragsverfolgungKontakt
Clino® OneWay Disposable Mop
Clino® OneWay mop for ultra sword PW, 26 g weight, Weiß, 500×40 mm
  PPSA3500947
Clino® OneWay Disposable Mop
  PPSA3500947
Clino® OneWay Disposable Mop
Clino® OneWay mop for ultra sword PW, 26 g weight, Weiß, 500×40 mm
SFr. 25.10
1 * 5 ST
One way disposable mop for cleanroom sword CR/A.
  • Cleaning of hard to reach areas
  • Autoclavable, disinfectant resistant
Working material: 70% polyester (microfibre), 30% polyester (white), loop 100% polyprobylene
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Clino® OneWay mop for ultra sword PW, 26 g weight
  • Abmessungen:
    500×40 mm