VWR® Screw Neck Vials, ND40
Katalognr. 548-0660A
Anbieter: VWR Collection
Technische Daten
- Verschlussgröße:ND40
- Ø×H:93,5×49 mm
- Kapazität:100,00 ml
- Farbe:Klar
- Verschlusstyp:Screw
- VE:63
- Max. capacity:115,5 ml
Technische Daten
Über diesen Artikel
Cylindrical vial made of clear glass, 3rd hydrol. class.
Thread DIN40.