AuftragsverfolgungKontakt
Cadence Micro-Mate Threaded End Adapter | Avantor
Cadence Micro-Mate Threaded End Adapter
FLL to M5 × 6 mm thread (plated brass), Edelstahl, 0,125" NPT
Katalognr. POPR6261IND
Anbieter:   CADENCE SCIENCE
Cadence Micro-Mate Threaded End Adapter
Katalognr. POPR6261IND
Anbieter:  CADENCE SCIENCE
Cadence Micro-Mate Threaded End Adapter
FLL to M5 × 6 mm thread (plated brass), Edelstahl, 0,125" NPT
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Gewinde:
    0,125" NPT
  • Bezeichnung:
    FLL to M5 × 6 mm thread (plated brass)
  • Material:
    Edelstahl