AuftragsverfolgungKontakt
THPS Testsatz | Avantor
THPS Testsatz
THPS-Testkit zur Überwachung des Breitbandbiozids THPS, 0 - 100 ppm, 1 KIT
Katalognr. LOVI56K701210
Anbieter:   Lovibond
THPS Testsatz
Katalognr. LOVI56K701210
Anbieter:  Lovibond
CAS Nummer:  
THPS Testsatz
THPS-Testkit zur Überwachung des Breitbandbiozids THPS, 0 - 100 ppm, 1 KIT
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 505.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
THPS steht für Tetra Hydroxymethylphosphoniumsulfat. Es gilt gemeinhin als umweltfreundliches Biozid, das leicht abbaubar ist und eine geringe Flüchtigkeit aufweist. Als Breitbandbiozid ist es wirksam gegen die häufigsten Bakterienarten, die Probleme in Kühlwasser verursachen, insbesondere sulfatreduzierende Bakterien (SRB). THPS wird auch zur Bekämpfung von Legionellen eingesetzt. Es hemmt das Wachstum von Algen, Bakterien, Hefen und Pilzen in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen.
  • Speziell für Kühlwasser und andere industrielle Anwendungen
  • Wirksam gegen sulfatreduzierende Bakterien (SRB)
  • Tropftests für bis zu 100 Tests
  • Einfache Handhabung
Mit diesem Testkit können Sie die THPS-Konzentration jederzeit und überall kontrollieren. Unsere Kits sind für den mobilen Einsatz direkt vor Ort konzipiert. So haben Sie schnell Gewissheit über die richtige Dosierung, denn Fehldosierungen können auch Schäden am Wassersystem und am Material verursachen. Das spart gleichzeitig Zeit und Geld. Unsere Testkits sorgen außerdem für die Einhaltung der geltenden Vorschriften.
Mikroorganismen und Bakterien zählen zu den Hauptursachen von Problemen mit Kühlwasser und anderen industriellen Wässern. Im schlimmsten Fall können sich Legionellen bilden. THPS ist eines der am häufigsten verwendeten nicht oxidierenden Biozide zur Bekämpfung dieser Probleme. Seine Wirksamkeit hängt auch von der richtigen Dosierung ab. Mit diesem Testkit können Sie den Einsatz von THPS jederzeit und überall schnell und einfach überwachen.
Anwendung: Kühlwasser, Desinfektionskontrolle.
Lieferinformationen: Enthält: Kunststoffkoffer, THPS-Reagenz 1, THPS-Reagenz 2, THPS-Reagenz 3, Kunststoff-Spritze 20 ml, zwei Titrationsgefäße mit Deckel Kunststoff 60 ml, Bedienungsanleitung
.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 KIT
  • Bezeichnung:
    THPS-Testkit zur Überwachung des Breitbandbiozids THPS
  • Messbereich:
    0 - 100 ppm